Learn More
Chemsplash Cubrezapatillas CPE de polietileno comprimido - Fabricado a máquina
Código de producto. 30058460
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30058460 Rojo paquete de 2000
30058405 Azul paquete de 2000
30058232 Blanco paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30058460 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2522.500.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.12€
    59.87€ / paquete de 2000
    Ahorro 9.25€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Cubrezapatillas elástico de 3 gr. Material de polietileno comprimido de 16 in.
Cubrezapatillas elástico
  • Material de polietileno comprimido de 3 GSM
  • 16 in Largo
  • Tobillos elásticos
  • Costuras termoselladas
  • Libre de PFAS
Descripción: Cubrezapatillas elástico en material de polietileno comprimido de color azul de 3 gramos. Crea una barrera sobre tu calzado. La longitud de 16 in ofrece idoneidad para todos los tamaños de calzado. Ideal para mantener limpio el calzado o mantener suelos limpios de calzado sucio.
Especificaciones
Tamaño 3 g
Material Polietileno comprimido
Latex Free Sí
Color Rojo
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela Plana
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrezapatos