Learn More
Chemsplash Cubrezapatillas CPE de polietileno comprimido - Fabricado a máquina
Descripción
Cubrezapatillas elástico
- Material de polietileno comprimido de 3 GSM
- 16 in Largo
- Tobillos elásticos
- Costuras termoselladas
- Libre de PFAS
Descripción: Cubrezapatillas elástico en material de polietileno comprimido de color azul de 3 gramos. Crea una barrera sobre tu calzado. La longitud de 16 in ofrece idoneidad para todos los tamaños de calzado. Ideal para mantener limpio el calzado o mantener suelos limpios de calzado sucio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 3 g |
| Material | Polietileno comprimido |
| Latex Free | Sí |
| Recubrimiento | Polietileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tobillo elástico |
| Tipo de suela | Plana |
| Resistencia | Líquidos |
| Mostrar más |