Learn More
Cole-Parmer™ Acoplamientos sanitarios de acero inoxidable de desconexión rápida CPC™
Description
- Conecte estos acoplamientos directamente a sus conjuntos de instrumental sanitario
materiales de clase IV según la Farmacopea estadounidense. - Totalmente esterilizable.
- Tanto los acoplamientos como los insertos están disponibles con terminaciones sanitarias estándar para que pueda acoplarlos a su sistema con una junta sanitaria y abrazaderas Tri-Clover.
- Elija entre insertos de acero inoxidable o polisulfona para acoplarlos a los cuerpos de polisulfona.
- Todos los modelos cuentan con juntas de silicona curada al platino de Clase IV según la Farmacopea estadounidense.
- Mezcle ya combine estos cuerpos e insertos con los elementos de acoplamiento de desconexión rápida de polisulfona para una mayor flexibilidad en su sistema de proceso.
Spécification
Spécification
| Descripción | Sanitario × desconexión rápida |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de los tubos | 3/4 in |
| Método de esterilización | Autoclave o gamma |
| Tipo de producto | Inserto de desconexión rápida, acero inoxidable, conector sanitario |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?