Learn More
Cole-Parmer™ Acoplamientos sanitarios de desconexión rápida CPC™
Product Code. 15417383
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño de los tubos:
1 pulg
3/4 in
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño de los tubos unitSize
15417383 1 pulg cada uno
13484156 3/4 in 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15417383 missing translation for 'mfr' Cole-Parmer™ missing translation for 'supplierNo' 3160428
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Integre los desechables con su equipo de procesamiento de acero inoxidable.
  • Conecte estos acoplamientos directamente a los conjuntos de hardware sanitario
  • Materiales de la Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Totalmente esterilizable.
  • Tanto los acoplamientos como los insertos están disponibles con terminaciones sanitarias estándar para que pueda acoplarlos a su sistema con una junta sanitaria y abrazaderas Tri-Clover.
  • Elija entre insertos de acero inoxidable o polisulfona para acoplarlos a los cuerpos de polisulfona.
  • Todos los modelos cuentan con juntas de silicona curada al platino de Clase IV según la Farmacopea estadounidense.
  • Mezcle ya combine estos cuerpos e insertos con los elementos de acoplamiento de desconexión rápida de polisulfona para una mayor flexibilidad en su sistema de proceso.
Specifications
Descripción Sanitario × desconexión rápida
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polisulfona
Tamaño de los tubos 1 pulg
Tamaño de puerto 1 pulg
Método de esterilización Autoclave, e-beam, óxido de etileno o gamma
Tipo de producto Desconexión rápida, conector sanitario