Learn More
CPC™ Accesorio de desconexión rápida, tapón de sellado, policarbonato, 1/4 in Tamaño del flujo
Código de producto. 30968795
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
N/D
Código de producto. Para utilizar con
30968795 N/D
1 options
Código de producto. 30968795 Proveedor CPC™ N.º de proveedor MPC30003MB25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    71.88€ / paquete de 25
    Ahorro 3.12€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Cole-Parmer™ CPC™ Los accesorios de desconexión rápida de plástico son ideales para usar con fluidos corrosivos. Los materiales de policarbonato pasan todas las pruebas fisicoquímicas, de citotoxicidad, lixiviables y extraíbles.
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. CPC™ Los accesorios de desconexión rápida de plástico son ideales para usar con fluidos corrosivos. Los materiales de policarbonato pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotoxicidad, lixiviables y extraíbles.
CPC Los acoplamientos en serie garantizan conexiones seguras y son fáciles de operar —incluso con manos enguantadas. Son reutilizables, pero lo suficientemente económicos para permitir su eliminación.
  • Material: ABS de grado médico, policarbonato y polisulfona.
  • Rango de tubos: 1/4 y 3/8 in D.I. (6,4 y 9,5 mm)
  • Caudal: Cv∽5,5 (79,25) máx.
  • Cierre de pasador ergonómico
  • Se oye un «clic» cuando está conectado
  • USP Materiales de clase VI
  • Puede esterilizarse mediante autoclave, EtO, irradiación con haces electrónicos o gamma
  • Las mitades del acoplamiento pueden girarse cuando están conectadas
  • Púa cónica
  • Materiales sin BSE/TSE
  • Junta tórica: junta de silicona USP Clase VI
  • Líneas de transferencia y embalaje de medios de cultivo celular
  • Aplicaciones de recolección y recogida
  • Soluciones de tampón
  • Conjuntos de tubos
  • Sistemas de drenaje/recolección de urología
  • Mantas de hipotermia/hipertermia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, ADCF
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Policarbonato
Diámetro exterior (imperial) 19.1 mm
Longitud global (métrico) 31.5 mm
Para utilizar con N/D
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Color Morado
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Tipo de producto Conector de desconexión rápida