Learn More
CPC™ Accesorios de desconexión rápida de plástico
Código de producto. 17729529
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento sin válvulas de manguera dentada
Material:
ABS con sello de silicona, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Policarbonato
Polisulfona
Color:
Blanco
Morado
Ámbar
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tipo de producto Material Color unitSize
17729529 6,4 mm Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Policarbonato Morado paquete de 250
17385589 9,5 mm Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada ABS con sello de silicona, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Blanco paquete de 250
11780029 6,4 mm Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Polisulfona Ámbar 5 PCS
11739979 6,4 mm Inserto de acoplamiento sin válvulas de manguera dentada Polisulfona Ámbar 5 PCS
17739529 6,4 mm Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Policarbonato Morado paquete de 250
11749979 9,5 mm Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Policarbonato Ámbar 5 PCS
11700629 9,5 mm Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Polisulfona Ámbar 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17729529 Proveedor CPC™ N.º de proveedor MPC17004T03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles.
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisi
CPC Los acoplamientos en serie garantizan conexiones seguras y son fáciles de operar —incluso con manos enguantadas. Son reutilizables, pero lo suficientemente económicos para permitir su eliminación.
  • Material: ABS de grado médico, policarbonato y polisulfona.
  • Rango de tubos: 1/4 y 3/8 in D.I. (6,4 y 9,5 mm)
  • Caudal: Cv ∽5,5 (79,25) máx.
  • Cierre de pasador ergonómico
  • Se oye un «clic» cuando está conectado
  • USP Materiales de clase VI
  • Puede esterilizarse mediante autoclave, EtO, irradiación con haces electrónicos o gamma
  • Las mitades del acoplamiento pueden girarse cuando están conectadas
  • Púa cónica
  • Materiales sin BSE/TSE
  • Líneas de transferencia y embalaje de medios de cultivo celular
  • Aplicaciones de recolección y recogida
  • Soluciones de tampón
  • Conjuntos de tubos
  • Sistemas de drenaje/recolección de urología
  • Mantas de hipotermia/hipertermia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, ADCF
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Policarbonato
Longitud global (imperial) 1,1 in
Longitud global (métrico) 28 mm
Para utilizar con 6.4mm
Para utilizar con (aplicación) Líneas de transferencia y envasado de medios de cultivo celular, aplicaciones de recogida
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Altura (métrico) 25 mm
Altura (imperial) 0,96 in
Color Morado
Max. Operating Temperature (English) 250 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Tipo de producto Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada