Learn More
CPC™ Accesorios de desconexión rápida de plástico
Código de producto. 11739979
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento sin válvulas de manguera dentada
Material:
ABS con sello de silicona, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Policarbonato
Polisulfona
Color:
Blanco
Morado
Ámbar
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tipo de producto Material Color unitSize
11739979 6,4 mm Inserto de acoplamiento sin válvulas de manguera dentada Polisulfona Ámbar 5 PCS
17385589 9,5 mm Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada ABS con sello de silicona, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Blanco paquete de 250
17729529 6,4 mm Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Policarbonato Morado paquete de 250
11780029 6,4 mm Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Polisulfona Ámbar 5 PCS
17739529 6,4 mm Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Policarbonato Morado paquete de 250
11749979 9,5 mm Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Policarbonato Ámbar 5 PCS
11700629 9,5 mm Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada Polisulfona Ámbar 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11739979 Proveedor CPC™ N.º de proveedor 3131171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles.
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisi
Los acoplamientos de la serie CPC garantizan conexiones seguras y son fáciles de manejar, incluso con guantes. Son reutilizables, pero lo suficientemente económicos para permitir su eliminación.
  • Material: ABS, policarbonato y polisulfona de grado médico
  • Intervalo de tubos: 1/4 y 3/8 pulg. D.I. (6,4 y 9,5 mm)
  • Caudal: Cv∽5,5 (79,25) máx.
  • Cierre de pasador ergonómico
  • Se oye un «clic» cuando está conectado
  • Materiales de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Puede esterilizarse mediante autoclave, EtO, irradiación con haces electrónicos o gamma
  • Las mitades del acoplamiento pueden girarse cuando están conectadas
  • Púa cónica
  • Materiales sin BSE/TSE
  • Líneas de transferencia y embalaje de medios de cultivo celular
  • Aplicaciones de recolección y recogida
  • Soluciones de tampón
  • Conjuntos de tubos
  • Sistemas de drenaje/recolección de urología
  • Mantas de hipotermia/hipertermia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ADCF
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Polisulfona
Longitud global (imperial) 1,3 in
Longitud global (métrico) 33 mm
Para utilizar con 6,4mm
Para utilizar con (aplicación) Líneas de transferencia y envasado de medios de cultivo celular, aplicaciones de recogida
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Altura (métrico) 15,2 mm
Altura (imperial) 0,6 in
Material (sello) Platinum-cured Silicone
Color Ámbar
Presión máxima 60 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 149°C
Tipo de producto Inserto de acoplamiento sin válvulas de manguera dentada