Learn More
CPC™ AseptiQuik Cuerpo de CC
Código de producto. 30968742
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Código de producto. Material
30968742 Policarbonato
1 options
Código de producto. 30968742 Proveedor CPC™ N.º de proveedor AQCDC17008
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Especificaciones
Material Policarbonato
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4 °C
Presión máxima 60 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C