Learn More
CPA inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16470618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470618 5 mg 5 miligramos
16448168 10 mg 10 miligramos
16424077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70005
MedChemExpress CPA inhibitor (Carboxypeptidase inhibitor; compound 5) is a potent carboxypeptidase A (CPA) inhibitor with a Ki of 0.32 μM.
CPA inhibitor (Carboxypeptidase inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPA inhibitor
Forma física Solid
CAS 223532-02-3
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19NO4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Carboxypeptidase inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (319.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC(C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)O)CC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 313.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.35
Porcentaje de pureza 99.89%