Learn More
Tocris Bioscience™ CP 99994 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18043802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18043802 50 mg 50 miligramos
18004192 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18043802 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3417/50
High affinity NK1 antagonist
High affinity NK1 antagonist (Ki = 0.145 nM in vitro). Also displays high ex vivo binding potency in gerbil striatum (IC50 = 36.8 nM). Attenuates endothelium-dependent contraction induced by substance P.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145148-39-6
Fórmula molecular C19H26Cl2N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 99994 dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.33
Pureza >99%
Peso molecular 369.33