Learn More
Tocris Bioscience™ CP 96345
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054592 50 mg 50 miligramos
18034802 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054592 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2893/50
Potent and selective NK1 antagonist
Potent and selective non-peptide NK1 receptor antagonist. Attenuates substance P-induced salivary response and inhibits neurogenic inflammation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132746-60-2
Fórmula molecular C28H32N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 96345
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.57
Pureza >98%
Peso molecular 412.577