Learn More
Tocris Bioscience™ CP 945598 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18033832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033832 10 mg 10 miligramos
18004432 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18033832 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4236/10
CB1 receptor antagonist
Selective, high affinity CB1 antagonist (Ki values are 0.7 and 0.12 nM in binding and functional assays respectively). Displays low affinity for CB2 receptors (Ki = 7600 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 686347-12-6
Fórmula molecular C25H26Cl3N7O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 945598 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.88
Pureza >99%
Peso molecular 546.881