Learn More
Tocris Bioscience™ CP 94253 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001233 10 mg 10 miligramos
18044412 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001233 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1317/10
Potent and selective 5-HT1B agonist
Potent, selective 5-HT1B agonist (Ki values are 89, 2, 860, 49 and 1,600 nM for 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1D and 5-HT2 receptors respectively). Centrally active upon systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845861-39-4
Fórmula molecular C15H20ClN3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 94253 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.8
Pureza >98%
Peso molecular 293.795