Learn More
Tocris Bioscience™ CP 93129 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18064042 10 mg 10 miligramos
30001168 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18064042 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1032/10
5-HT1B agonist
Potent and highly selective 5-HT1B agonist (Ki values are 8.1, 1100, 1500, 2900 and 7200 nM for 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1A, 5-HT1c and 5-HT2, respectively). Reduces food intake and decreases body weight in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879089-64-2
Fórmula molecular C12H17Cl2N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 93129 dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.18
Pureza >98%
Peso molecular 306.187