Learn More
CP-91149, TRC
Código de producto. 17934365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934365 100 mg 100 miligramos
17964705 10 mg 10 miligramos
17960445 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC781360100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186392-40-5
Fórmula molecular C21 H22 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 399.8707
Sinónimo 5-Chloro-N-[(1S,2R)-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-1H-indole-2-carboxamide, [R-(R*,S*)]-5-Chloro-N-[3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-1H-indole-2-carboxamide, CP 91149, CP-91149
Nombre IUPAC 5-cloro-N-[(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-4-oxo-1-fenilbutan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida
SMILES CN(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-N-[(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-4-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-1H-indole-2-carboxamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22ClN3O3/c1-25(2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.135