Learn More
CP-809101 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16462707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462707 50 mg 50 miligramos
16456618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15543A
MedChemExpress CP-809101 hydrochloride is a potent and selective 5-HT2C receptor agonist with pEC50 of 9.96/7.19/6.81 for human 5-HT2C/5-HT2B/5-HT2A receptors respectively.
CP-809101 hydrochloride is a potent and selective 5-HT2C receptor agonist with pEC50 of 9.96/7.19/6.81 for human 5-HT2C/5-HT2B/5-HT2A receptors respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP-809101 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1215721-40-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18Cl2N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (58.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC(COC2=NC(N3CCNCC3)=CN=C2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 341.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.24
Porcentaje de pureza 99.83%