Learn More
CP-724714, MedChemExpress
Descripción
CP-724714 is a potent, selective and orally active ErbB2 (HER2) tyrosine kinase inhibitor, with an IC50 of 10 nM. CP-724714 displays a marked selectivity against EGFR kinase (IC50=6400 nM). CP-724714 potently inhibits ErbB2 receptor autophosphorylation in intact cells. Antitumor activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CP-724714 |
| CAS | 383432-38-0 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H27N5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.49 mM) |
| SMILES | O=C(COC)NC/C=C/C1=CC2=C(N=CN=C2C=C1)NC3=CC=C(C(C)=C3)OC4=CC=C(N=C4)C.[(E)] |
| Peso molecular (g/mol) | 469.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.53 |
| Mostrar más |