Learn More
CP-690550 N-Hidroxilo, TRC
Código de producto. 30366133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366133 10 mg 10 miligramos
30356288 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78182010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2407039-29-4
Fórmula molecular C16 H20 N6 O2
Peso molecular (g/mol) 328.369
Sinónimo (3R,4R)-3-[(7-Hydroxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)methylamino]-4-methyl-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile, 3-((3R,4R)-3-((7-Hydroxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile
Nombre IUPAC 3-[(3R,4R)-3-[(7-hidroxipirrrol[2,3-d]pirimidina-4-il)-metilamino]-4-metilpiperidina-1-il]-3-oxopropanenitrilo
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3c2ccn3O)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP-690550 N-Hydroxyl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N6O2/c1-11-4-7-21(14(23)3-6-17)9-13(11)20(2)15-12-5-8-22(24)16(12)19-10-18-15/h5,8,10-11,13,24H,3-4,7,9H2,1-2H3/t11-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1648
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.