Learn More
Tocris Bioscience™ CP 690550 citrate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001514 10 mg 10 miligramos
30001531 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001514 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4556/10
Potent JAK inhibitor
Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540737-29-9
Fórmula molecular C22H28N6O8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 690550 citrate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.49
Pureza >99%
Peso molecular 504.5