Learn More
CP-673451, MedChemExpress
Código de producto. 16495726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495726 100 mg 100 miligramos
16491197 50 mg 50 miligramos
16424958 10 mg 10 miligramos
16417697 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12050
MedChemExpress CP-673451 is a potent and selective inhibitor of PDGFR with IC50s of 10 and 1 nM for PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
CP-673451 is a potent and selective inhibitor of PDGFR with IC50s of 10 and 1 nM for PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP-673451
CAS 343787-29-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.52 mM)
SMILES NC1CCN(C2=C3N=C(C=CC3=CC=C2)N4C=NC5=CC(OCCOC)=CC=C54)CC1
Peso molecular (g/mol) 417.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease