Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CP-673451 |
| CAS | 343787-29-1 |
| Sinónimo | 1-[2-[5-(2-metoxietoxi)-1 H-benzimidazol-1-il]-8-quinolinil]-4-piperidinamina |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C24 H27 N5 O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417,51 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |