Learn More
Tocris Bioscience™ CP 673451
Descripción
CP 673451 is a potent and selective PDGFR inhibitor (IC50 values are 1 and 10 nM for PDGFR-β and -α respectively). Selective for PDGFR kinase over a range of related kinases. Inhibits PDGFR-β phosphorylation in glioblastoma xenografts and PDGF-induced angiogenesis in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-[5-(2-Methoxyethoxy)-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamine |
| CAS | 343787-29-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C24H27N5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.5 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Para uso exclusivo en investigación.