Learn More
CP-547632, MedChemExpress
Código de producto. 16468327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468327 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16468327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13302
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
MedChemExpress CP-547632 is an orally active, ATP-competitive and potent VEGFR-2 and FGF kinases inhibitor with IC50s of 11 nM and 9 nM, respectively. CP-547632 is selective for VEGFR2 and bFGF over EGFR, PDGFRβ, and related tyrosine kinases (TKs). CP-547632 has antitumor efficacy.
CP-547632 is an orally active, ATP-competitive and potent VEGFR-2 and FGF kinases inhibitor with IC50s of 11 nM and 9 nM, respectively. CP-547632 is selective for VEGFR2 and bFGF over EGFR, PDGFRβ, and related tyrosine kinases (TKs). CP-547632 has antitumor efficacy.
Specifications
Nombre del producto químico o material CP-547632
CAS 252003-65-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24BrF2N5O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (187.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C(C(N)=O)C(OCC2=C(F)C=C(Br)C=C2F)=NS1)NCCCCN3CCCC3
Peso molecular (g/mol) 532.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.4
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease