Learn More
CP 376395, MedChemExpress
Código de producto. 16498587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498587 5 mg 5 miligramos
16443406 25 mg 25 miligramos
16436396 100 mg 100 miligramos
16435968 10 mg 10 miligramos
16402117 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14130
MedChemExpress CP 376395 is a potent and selective Corticotropin releasing factor 1 (CRF1) receptor antagonist.
CP 376395 is a potent and selective Corticotropin releasing factor 1 (CRF1) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 376395
CAS 175140-00-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30N2O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.30 mM)
SMILES CCC(CC)NC1=C(C)C(OC2=C(C)C=C(C)C=C2C)=NC(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 326.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.48
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation