Learn More
Tocris Bioscience™ CP 316819
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18055702 10 mg 10 miligramos
18024332 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055702 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3542/10
Selective glycogen phosphorylase inhibitor
Selective glycogen phosphorylase inhibitor [IC50 values are 0.017 and 0.034 μM against human skeletal muscle glycogen phosphorylase a (huSMGPa) and liver glycogen phosphorylase a (huLGPa) respectively]. Antihyperglycemic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186392-43-8
Fórmula molecular C21H22ClN3O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 316819
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.87
Pureza >98%
Peso molecular 415.874