Learn More
R&D Systems™ CP 154526
Descripción
Selective, non-peptide CRF1 receptor antagonist (Ki values are 2.7 and > 10000 nM for CRF1 and CRF2 receptors respectively). Blocks CRF-induced adenylate cyclase activation (Ki = 3.7 nM) and attenuates activation of the HPA axis by CRF. Displays anxiolytic-like activity in the rat elevated plus-maze test; brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CP 154526 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.99 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 400.995 |