Learn More
CP 1282 (>85%), TRC
Código de producto. 30362715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362715 10 mg 10 miligramos
30361791 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78110010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69712-30-7
Fórmula molecular C17H17N7O8S4
Peso molecular (g/mol) 575.62
Sinónimo (6R-cis)-7-[[[(4-Carboxy-2,3-dihydro-3-oxo-5-isothiazolyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7S)-7-[[[(4-Carboxy-2,3-dihydro-3-oxo-5-isothiazolyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (6R,7S)-7-[[2-[(4-carboxi-3-oxo-1,2-tiazol-5-il)sulfanil]acetil]amino]-7-metoxi-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetilo]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico ácido
SMILES CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3[C@@H]([C@@](C3=O)(NC(=O)CSC4=C(C(=O)NS4)C(=O)O)OC)SC2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP 1282
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(19-21-22-23)35-4-6-3-34-15-17(32-2,14(31)24(15)9(6)12(29)30)18-7(25)5-33-13-8(11(27)28)10(26)20-36-13/h15H,3-5H2,1-2H3,(H,18,25)(H,20,26)(H,27,28)(H,29,30)/t15-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.0021