Learn More
CP-10447, TRC
Código de producto. 30006954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006954 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30006954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78120010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP-10447
CAS 843-93-6
Fórmula molecular C16 H13 Br N2 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-, 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-o-tolyl)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), CP 10447, CP-10447
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
SMILES CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1c3ccc(Br)cc3C
Nombre IUPAC 3-(4-bromo-2-metilfenil)-2-metilquinazolina-4-una
Peso molecular (g/mol) 329.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0211