missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COX7C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15655205
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15655205 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15655205 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA551284

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total COX7C protein.

Cytochrome c oxidase (COX), the terminal component of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. This component is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may function in the regulation and assembly of the complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX7C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica COX7C
N.º de referencia del gen P15954, P17665, P80432
Alias de gen COX7C; Cox7c1; COXVIIc; Cytochrome c oxidase polypeptide VIIc; Cytochrome c oxidase polypeptide VIIIA; cytochrome c oxidase subunit 7C; cytochrome c oxidase subunit 7C, mitochondrial; cytochrome c oxidase subunit VIIc; cytochrome c oxidase, subunit VIIc; cytochrome-c oxidase chain VIIc
Símbolos de los genes COX7C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide of human COX7C.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100188937, 12867, 1350
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.