missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total COX17.
Cytochrome c oxidase 17 (COX17) is a nuclear gene encoding an assembly protein necessary for proper COX apoenzyme-dependent mitochondrial respiration. The mammalian COX apoenzyme is a heteromer consisting of three mitochondrial genes that encode catalytic subunits and several nuclear genes that encode structural subunits. COX17 influences the recruitment of copper to the mitochondria for incorporation into the COX apoenzyme.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | COX17 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | COX17 |
| N.º de referencia del gen | P56394, Q14061 |
| Alias de gen | AI037035; Cox17; COX17 cytochrome c oxidase assembly homolog; COX17 cytochrome c oxidase copper chaperone; COX17 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein; COX17, cytochrome c oxidase copper chaperone; Cox17a; cytochrome c oxidase 17 copper chaperone; cytochrome c oxidase assembly homolog 17; cytochrome c oxidase assembly protein 17; cytochrome c oxidase copper chaperone; cytochrome c oxidase subunit XVII assembly protein homolog; cytochrome c oxidase, subunit XVII assembly protein homolog; human homolog of yeast mitochondrial copper recruitment |
| Símbolos de los genes | COX17 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
