missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COX16 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15604125
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15604125 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15604125 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550189

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total COX16 protein.

This protein is encoded by COX16, corresponding to the previously uncharacterized open reading frame YJL003w of the yeast genome. COX16 was identified in studies of COX-deficient mutants previously assigned to complementation group G22 of a collection of yeast pet mutants. To determine its location, Cox16p was tagged with a Myc epitope at the C terminus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX16
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Cox16
N.º de referencia del gen Q9P0S2
Alias de gen 1810020G14Rik; 1810055I05Rik; BB388670; C14orf112; COX16; COX16 cytochrome c oxidase assembly homolog; COX16, cytochrome c oxidase assembly homolog; cytochrome c oxidase assembly factor; cytochrome c oxidase assembly protein 16; cytochrome c oxidase assembly protein COX16 homolog, mitochondrial; hCOX16; HSPC203; PTD019
Símbolos de los genes Cox16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human COX16 cytochrome c oxidase assembly homolog (S. cerevisiae).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51241
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.