Learn More
Sperian™ Guantes de cuero de piel de vaca
Código de producto. 12625553
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 9
Código de producto.
12625553 Tamaño: 9
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12625553 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 228156109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.60€
    32.72€ / paquete de 1
    Ahorro 18.88€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Especificaciones
Color Amarillo
Material Cuero de piel de vaca
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9
Grosor (métrico) 1,3 mm
Modelo T09
Resistente a Riesgos térmicos y cortes