Learn More
Sperian™ Guantes de cuero de piel de vaca
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420 / EN 388 / EN 407 |
| Material del manguito | Algodón |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Cowhide Leather |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8, 9, 10, 11 |
| Grosor (métrico) | 1.3 mm |
| Revestimiento | Algodón |
| Modelo | T08 |
| Resistente a | Heat |
| Mostrar más |