Learn More
Epredia™ Pinzas para cubreobjetos de vidrio, 1,6 cm (4,75 pulg.)
Código de producto. 12607776 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
4,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
12607776 4,75 in cada uno
1 options
Código de producto. 12607776 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 19040
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija pinzas para cubreobjetos de vidrio de 12,1 cm (4,75 in.) para garantizar la calidad y precisión.
Elija pinzas para cubreobjetos de vidrio Thermo Scientific™ de (12,1 cm (4,75 in.) para garantizar la calidad y precisión.
Características:
  • Adecuadamente endurecidos, templados y neutralizados.
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Longitud (imperial) 4,75 in
Longitud (métrico) 12,1 cm