Learn More
Epredia™ Cubreobjetos, rectangulares
Código de producto. 11936309 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Dimensiones (L x An):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11936309 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 36 x 24 mm paquete de 1000
12765098 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 64 x 48 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936309 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor BB02400360AC13MNZ0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.20€
    45.75€ / paquete de 1000
    Ahorro 8.45€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Las cubiertas Epredia™ TM son ideales como material de cobertura para muestras en exámenes microscópicos en medicina, biología e investigación. Fabricadas con vidrio borosilicato D 263TM M de Schott AG. Disponibles en varios tamaños y grosores.
  • Muy transparente y acromático – prácticamente libre de cualquier distorsión de color.
  • Buena planaridad.
  • Índice de refracción ajustado para microscopios.
  • Alta homogeneidad óptica – prácticamente libre de inclusiones, rayas, burbujas, etc.
  • Muy buena estabilidad química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma Rectángulo
Longitud (métrico) 36 mm
Anchura (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Dimensiones (L x An) 36 x 24 mm
Cantidad 100/paq.