Learn More
KARTELL Cubierta para placas de microtitulación
Código de producto. 12860923
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Códigos de placa 2620, 2621, 2622
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Plate Compatibility Tamaño de la unidad
12860923 Códigos de placa 2620, 2621, 2622 paquete de 50
1 options
Código de producto. 12860923 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 02623/S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    38.51€ / paquete de 50
    Ahorro 1.49€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Estas cubiertas para placas de microtitulación son compatibles con placas de pocillos de fondo plano, fondo en U y fondo en V.
  • Fundas de PS estériles para Kartell Placas de microtitulación 0262000, 0262200 y 262100
  • Disponible también en versión no estéril (código 0262300).
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
adhesivo/a/s Ninguno
Plate Compatibility Códigos de placa 2620, 2621, 2622
Fit for Purpose Estéril