Descripción
- Espesor entre 0,13 y 0,17 mm
- Índice de refracción n e = 1,52 ±0.01, Abbe número v e = 56,5 ±0.5
- La producción totalmente automatizada garantiza una calidad lista para usar: Limpio, sin polvo ni grasa, sin distorsiones
- Planitud interior ±3 μmetros
- La cantidad del envase de forma cuadrada es de 2000 (10 cajas de 200); la cantidad del envase de forma rectangular es de 1000 (10 cajas de 100)
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Rectángulo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 60 mm |
| Cantidad | 1000 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?