Learn More
Marienfeld Superior™ Cubreobjetos para cámaras de recuento y hemacitómetros
Código de producto. 10147771
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10147771 24 x 24 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10147771 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 0352000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Usar Marienfeld Superior™ Cubreobjetos de 0,4 mm de espesor para cámaras de recuento y hematocitómetros para cubrir las muestras en cámaras de recuento.
  • Fabricado en vidrio óptico especial.
  • Preparado para su uso
  • Bordes rectificados y pulidos
  • Característica adicional: La excelente calidad de los bordes hace que los cubreobjetos del hemacitómetro sean muy adecuados para frotis de sangre.
  • Empaquetado individualmente en bolsas de polietileno, 10 bolsas de polietileno en una caja de plástico, 10 cajas de plástico en una caja de cartón
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Forma Cuadrado
Material Vidrio óptico especial
Grosor (métrico) 0.4 mm
Dimensiones (L x An) 24 x 24 mm
Para utilizar con (equipo) Cámaras de recuento y hemacitómetros
Cantidad 100