Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Cubreobjetos para hemocitómetros
Código de producto. 10647293
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
0.4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
10647293 0.4 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10647293 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40415710
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Evita la distorsión del color gracias a su construcción súper transparente e incolora. Karl Hecht™ Assistent™ Los cubreobjetos para hemocitómetros tienen un índice de refracción.
  • Excelente planicidad
  • Transmisión espectral alta
  • Resistencia óptima a ataques químicos
  • Bajos niveles de inclusiones, estrías, burbujas, rayas, etc.
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Grosor (métrico) 0.4 mm
Para utilizar con (equipo) Para hemocitómetro