Learn More
Heinz Herenz Gafas de protección
Descripción
- Cubreobjetos
- Tamaño 1 (0,13 a 0,16 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Cuadrado |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 22 mm |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,16 mm |
| Dimensiones (L x An) | 22 x 22 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |