Learn More
Heinz Herenz Gafas de protección
Código de producto. 30158408
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30158408 18 x 18 mm paquete de 1000
30158489 22 x 32 mm paquete de 1000
30158436 24 x 32 mm paquete de 1000
30158474 24 x 40 mm paquete de 1000
30158517 22 x 40 mm paquete de 1000
30158413 24 x 60 mm paquete de 1000
30158394 24 x 24 mm paquete de 1000
30158447 20 x 20 mm paquete de 1000
30158399 22 x 60 mm paquete de 1000
30158314 24 x 50 mm paquete de 1000
30158497 22 x 22 mm paquete de 1000
30158363 22 x 50 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30158408 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1051801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.39€
    22.08€ / paquete de 1000
    Ahorro 4.31€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Cubreobjetos.
  • Cubreobjetos
  • Tamaño 1 (0,13 a 0,16 mm)
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Cuadrado
Material Vidrio de borosilicato
Anchura (métrico) 18 mm
Grosor (métrico) Entre 0,13 y 0,16 mm
Dimensiones (L x An) 18 x 18 mm
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso