Learn More
Carl Zeiss™ Cubreobjetos de vidrio, alto rendimiento
Código de producto. 10474379
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10474379 0,17 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10474379 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4740309000000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Recomendados para aplicaciones con objetivos de apertura numérica alta. Los cubreobjetos de vidrio Carl Zeiss™ de alto rendimiento vienen en una caja de 100 unidades.
  • Tipo 1 1/2 H según ISO 8255-1
  • Tolerancia relacionada con el espesor restringida D=0,17 mm +/-0,005 mm
  • Índice de refracción = 1,5255 +/-0,0015
  • Número de abbe = 56 +/-2
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Diámetro (métrico) 0,17 mm
Dimensiones (L x An) 18 x 18 mm
Cantidad 1000/paq.