Learn More
Fisherbrand™ Cubierta para bloqueo de seguridad radiológica gamma
Código de producto. 12377137 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Dimensiones del bloque: 3,5 x 14 x 5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12377137 Dimensiones del bloque: 3,5 x 14 x 5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 12377137
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
  • Protector transparente
  • Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones del bloque: 3,5 x 14 x 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Seguridad radiológica gamma
Tipo de producto Cubierta para bloque
Material Acrílico