Learn More
Miele Professional™ Cubierta
Código de producto. 10724333 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10724333 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10724333 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3810200
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapa A 13 para fijar artículos de lavado delicados
  • Tapa de acero inoxidable
  • cable de 1 mm, malla de 8 mm de tamaño, marcos de 4 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Portada
Color Acero inoxidable
Fondo (métrico) 320 mm
Altura (métrico) 20 mm
Anchura (métrico) 200 mm