Learn More
3M™ Conexión para acoplamiento
Código de producto. 12374679 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Reguladores BSP CEJN '342’ de 6,35 mm (0,25 in)
Reguladores BSP Rectus 25 de 6,35 mm (0,25 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12374679 Reguladores BSP Rectus 25 de 6,35 mm (0,25 in) cada uno
12364679 Reguladores BSP CEJN '342’ de 6,35 mm (0,25 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12374679 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000044241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.40€
    23.47€ / paquete de 1
    Ahorro 75.93€
    76% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Acoplamiento, emparejamiento…
Para utilizar con (aplicación) Conecte los tubos de suministro de aire comprimido a los reguladores de aire
Para utilizar con (equipo) Reguladores BSP Rectus 25 de 6,35 mm (0,25 in)