Learn More
3M™ Conexión para acoplamiento
Código de producto. 12364679
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Reguladores BSP CEJN '342’ de 6,35 mm (0,25 in)
Reguladores BSP Rectus 25 de 6,35 mm (0,25 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12364679 Reguladores BSP CEJN '342’ de 6,35 mm (0,25 in) cada uno
12374679 Reguladores BSP Rectus 25 de 6,35 mm (0,25 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12364679 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000042675
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Especificaciones
Tipo de producto Acoplamiento, emparejamiento…
Para utilizar con (aplicación) Conecte los tubos de suministro de aire comprimido a los reguladores de aire
Para utilizar con (equipo) Reguladores BSP CEJN '342’ de 6,35 mm (0,25 in)
Cantidad 1 unidad