Learn More
HUBER Mangueras de acoplamiento
Código de producto. 10181232
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Hembra de 1,90 cm (1/2 pulg.) a 1,27 cm (3/8 pulg.)
Hembra de 1,90 cm (3/4 pulg.) a 1,27 cm (1/2 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10181232 Hembra de 1,90 cm (3/4 pulg.) a 1,27 cm (1/2 pulg.) cada uno
10487252 Hembra de 1,90 cm (1/2 pulg.) a 1,27 cm (3/8 pulg.) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10181232 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2295
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conector de mangueras
Conexión hembra
Especificaciones
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de rosca Hembra de 1,90 cm (3/4 pulg.) a 1,27 cm (1/2 pulg.)
Tipo de producto Manguera de acoplamiento