Learn More
Hirschmann™ Resolución de doble red de las Cámaras de Conteo
Código de producto. 10638902
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Cámara de recuento según Bürker
Cámara de recuento según Nageotte
Cámara de recuento según Thoma
Cámara de recuento según a Thoma - nuevo
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10638902 Cámara de recuento según Thoma cada uno
10448851 Cámara de recuento según a Thoma - nuevo cada uno
10521412 Cámara de recuento según Nageotte cada uno
10438701 Cámara de recuento según Bürker cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10638902 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 8100105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    63.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Facilita una determinación rápida y sencilla de concentración celular en muestras líquidas. Hirschmann™ Las cámaras de conteo están disponibles en una variedad de profundidades para adaptarse a una variedad de sistemas.
  • Línea doble
  • Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro.
  • CE conforme a IVD 98/79 CE
Certifications
CE conforme a IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Cámaras de recuento, doble sentencia neta
Descripción Cámara de recuento según Thoma
Cantidad 1 unidad
Fondo (métrico) 0.1 mm
Incluye 2 cubreobjetos para hematocitómetro