Learn More
Hirschmann™ Cámaras de recuento
Descripción
- Double net ruling
- Including 2 cover glasses for hemacytometer
- CE acc. IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de recuento (Burker) |
| Descripción | Trazado de doble red, abrazaderas, Bright Line |
| Cantidad | 1 Each |
| Fondo (métrico) | 0.1 mm |
| Certificaciones/conformidad | CE acc. IVD 98/79 EC |
| Incluye | 2 cover glasses for haemacytometer |