Learn More
Hirschmann™ Cámaras de recuento
Description
- Línea doble
- Disponibles con o sin línea brillante y con o sin pinzas
- Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro
- CE conforme a IVD 98/79 CE
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cámaras de recuento, Neubauer |
| Cantidad | 1Each |
| Fondo (métrico) | 0,1mm |
| Incluye | 2 cubreobjetos para hemocitómetro |